Documenti
591491
Sigma-Aldrich
Stearic acid-2-13C
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
Octadecanoic-2-13C acid
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)1513CH2CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
285.47
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51113400
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Forma fisica
solid
P. eboll.
361 °C (lit.)
Punto di fusione
68-70 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCC[13CH2]C(O)=O
InChI
1S/C18H36O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h2-17H2,1H3,(H,19,20)/i17+1
QIQXTHQIDYTFRH-CAAGJAQSSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.