Documenti fondamentali
590657
Sigma-Aldrich
Methyl 3-formyl-4-nitrobenzoate
97%
About This Item
Formula condensata:
H3COCOC6H3(NO2)CHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
209.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
72-76 °C (lit.)
Stringa SMILE
[H]C(=O)c1cc(ccc1[N+]([O-])=O)C(=O)OC
InChI
1S/C9H7NO5/c1-15-9(12)6-2-3-8(10(13)14)7(4-6)5-11/h2-5H,1H3
JHFSCEMUDKRPID-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)