Documenti fondamentali
590118
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-propylacrylate
99%, contains 150 ppm BHT as inhibitor
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H14O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
142.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
99%
contiene
150 ppm BHT as inhibitor
Indice di rifrazione
n20/D 1.4234 (lit.)
P. ebollizione
141 °C (lit.)
Densità
0.880 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[H]\C([H])=C(/CCC)C(=O)OCC
InChI
1S/C8H14O2/c1-4-6-7(3)8(9)10-5-2/h3-6H2,1-2H3
MXUMJFMINXROCH-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
115.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
46.1 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)