Documenti
589942
Sigma-Aldrich
Tetrapropylammonium-15N bromide
98 atom % 15N
About This Item
Formula condensata:
(CH3CH2CH2)415N+Br -
Numero CAS:
Peso molecolare:
267.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % 15N
Forma fisica
solid
Punto di fusione
270 °C (dec.) (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
[Br-].CCC[15N+](CCC)(CCC)CCC
InChI
1S/C12H28N.BrH/c1-5-9-13(10-6-2,11-7-3)12-8-4;/h5-12H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1/i13+1;
BGQMOFGZRJUORO-IDBRGDLFSA-M
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3