Documenti fondamentali
589772
Sigma-Aldrich
L-Methionine-2-13C
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Formula condensata:
CH3S(CH2)213CH(NH2)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
150.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352112
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
98% (CP)
Stato
solid
Attività ottica
[α]25/D +23.1°, c = 1 in 1 M HCl
Punto di fusione
284 °C (dec.) (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
CSCC[13C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1/i4+1
FFEARJCKVFRZRR-IXBOUXNVSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)