Documenti fondamentali
58925
Sigma-Aldrich
(−)-Isolongifolol
Sinonimo/i:
(1S,11S)-3,3,7-Trimethyltricyclo[5.3.1.02.8]undecane-11-methanol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H26O
Numero CAS:
Peso molecolare:
222.37
Beilstein:
3195912
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352000
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Attività ottica
[α]20/D −58±1°, c = 1% in petroleum ether
Punto di fusione
113-114 °C
Stringa SMILE
[H][C@@]12CC[C@]3([H])[C@@]1([H])C(C)(C)CCC[C@@]3(C)[C@H]2CO
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)