Documenti fondamentali
58870
Sigma-Aldrich
(−)-Isoledene
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
Scegli un formato
250 MG
240,50 €
240,50 €
Prezzo di listino481,00 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
240,50 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H24
Numero CAS:
Peso molecolare:
204.35
Beilstein:
2085196
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
240,50 €
Prezzo di listino481,00 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
Attività ottica
[α]20/D −50.5±1°, neat
Indice di rifrazione
n20/D 1.493
P. ebollizione
95 °C/5 mmHg (lit.)
Densità
0.902 g/mL at 20 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[C@@H]1CC[C@@H]2[C@H](C3=C1CC[C@H]3C)C2(C)C
InChI
1S/C15H24/c1-9-6-8-12-14(15(12,3)4)13-10(2)5-7-11(9)13/h9-10,12,14H,5-8H2,1-4H3/t9-,10-,12-,14-/m1/s1
NUQDPKOFUKFKFD-BGOOENEXSA-N
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)