Documenti fondamentali
588601
Sigma-Aldrich
Carbon dioxide-18O2
50 atom % 18O
About This Item
Formula condensata:
C18O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
48.01
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12142200
ID PubChem:
Purezza isotopica
50 atom % 18O
Punto di fusione
-78 °C (subl.) (lit.)
Spostamento di massa
M+4
Stringa SMILE
[18O]=C=[18O]
InChI
1S/CO2/c2-1-3/i2+2,3+2
CURLTUGMZLYLDI-FTOQCNSHSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Gas cylinder
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Press. Gas Liquefied gas
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)