578800
C18O2/Nitrogen(RG)/Xe(RG)/He(RG) Gas Mixture
ratio (19:19:5:57), 95 atom % 18O
About This Item
Codice UNSPSC:
12142200
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
95 atom % 18O
Stato
gas
Composizione
ratio (19:19:5:57)
Categorie correlate
Confezionamento
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?