Documenti fondamentali
588180
Sigma-Aldrich
1-Dimethylamino-2-propylamine
98%
Sinonimo/i:
N,N-Dimethylpropylenediamine
About This Item
Formula condensata:
CH3CH(NH2)CH2N(CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
102.18
Beilstein:
969185
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.421 (lit.)
P. eboll.
113 °C (lit.)
Densità
0.792 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(N)CN(C)C
InChI
1S/C5H14N2/c1-5(6)4-7(2)3/h5H,4,6H2,1-3H3
RRQHLOZQFPWDCA-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
95.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
35 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)