Documenti fondamentali
587400
Sigma-Aldrich
Samarium(III) phosphate hydrate
≥99.99% trace metals basis
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
O4PSm · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
245.33 (anhydrous basis)
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio:
≥99.99% trace metals basis
Stato:
powder
Saggio
≥99.99% trace metals basis
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: samarium
Stringa SMILE
O.[Sm+3].[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/H3O4P.H2O.Sm/c1-5(2,3)4;;/h(H3,1,2,3,4);1H2;/q;;+3/p-3
GIUBLDXWAJRBHC-UHFFFAOYSA-K
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)