Documenti fondamentali
587028
Sigma-Aldrich
4-Iodophenylacetonitrile
97%
Sinonimo/i:
4-Iodobenzyl cyanide
Scegli un formato
5 G
108,50 €
108,50 €
Prezzo di listino155,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
108,50 €
About This Item
Formula condensata:
IC6H4CH2CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
243.04
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
108,50 €
Prezzo di listino155,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
53-57 °C (lit.)
Gruppo funzionale
iodo
nitrile
Stringa SMILE
Ic1ccc(CC#N)cc1
InChI
1S/C8H6IN/c9-8-3-1-7(2-4-8)5-6-10/h1-4H,5H2
PNXWQTYSBFGIFD-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)