Documenti fondamentali
586986
Sigma-Aldrich
1-(2-Bromophenyl)-2-thiourea
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H7BrN2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
231.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Punto di fusione
125-129 °C (lit.)
Stringa SMILE
NC(=S)Nc1ccccc1Br
InChI
1S/C7H7BrN2S/c8-5-3-1-2-4-6(5)10-7(9)11/h1-4H,(H3,9,10,11)
QIGMVYSPXPXCPN-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)