Documenti fondamentali
579947
Sigma-Aldrich
2-(Trifluoromethoxy)benzenesulfonyl chloride
97%
About This Item
Formula condensata:
CF3OC6H4SO2Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
260.62
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
P. ebollizione
75-77 °C/1 mmHg (lit.)
Punto di fusione
27-31 °C (lit.)
Stringa SMILE
FC(F)(F)Oc1ccccc1S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C7H4ClF3O3S/c8-15(12,13)6-4-2-1-3-5(6)14-7(9,10)11/h1-4H
JLTBWYIUMFEOTN-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)