Documenti
579696
Sigma-Aldrich
3-Cyanocoumarin
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H5NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
171.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
184-188 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=C1Oc2ccccc2C=C1C#N
InChI
1S/C10H5NO2/c11-6-8-5-7-3-1-2-4-9(7)13-10(8)12/h1-5H
QKJALQPLNMEDAV-UHFFFAOYSA-N
WGK 3