Documenti fondamentali
579246
Sigma-Aldrich
Methylterephthalonitrile
98%
About This Item
Formula condensata:
H3CC6H3(CN)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
142.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Stato
solid
Punto di fusione
149-151 °C (lit.)
Gruppo funzionale
nitrile
Stringa SMILE
Cc1cc(ccc1C#N)C#N
InChI
1S/C9H6N2/c1-7-4-8(5-10)2-3-9(7)6-11/h2-4H,1H3
UJXAVMZSVIODSH-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)