Documenti fondamentali
575933
Sigma-Aldrich
Barium periodate
≥99.99%
About This Item
Formula condensata:
Ba(IO4)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
519.13
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352000
ID PubChem:
Saggio
≥99.99%
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: oxidant
Stringa SMILE
[Ba++].[O-]I(=O)(=O)=O.[O-]I(=O)(=O)=O
InChI
1S/Ba.2HIO4/c;2*2-1(3,4)5/h;2*(H,2,3,4,5)/q+2;;/p-2
SSTZWBSEDRHYPU-UHFFFAOYSA-L
Pittogrammi
Flame over circleExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)