Documenti
575887
Sigma-Aldrich
trans-Dinitrobis(ethylenediamine)cobalt(III) nitrate
Sinonimo/i:
trans -Bis(ethylenediamine)dinitrocobalt(III) nitrate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H16CoN7O7
Numero CAS:
Peso molecolare:
333.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: cobalt
Punto di fusione
253 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
[Co+3].[O-]N=O.[O-]N=O.NCCN.NCCN.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/2C2H8N2.Co.NO3.2HNO2/c2*3-1-2-4;;2-1(3)4;2*2-1-3/h2*1-4H2;;;2*(H,2,3)/q;;+3;-1;;/p-2
SXOWHZGOECKXMD-UHFFFAOYSA-L
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3