Documenti fondamentali
575763
Sigma-Aldrich
Sodium hydrogen periodate
99.999% trace metals basis
Sinonimo/i:
Sodium triparaperiodate, Trisodium dihydrogen orthoperiodate
About This Item
Formula condensata:
Na3H2IO6
Numero CAS:
Peso molecolare:
293.89
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
Saggio
99.999% trace metals basis
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: oxidant
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[Na+].OI(O)([O-])([O-])([O-])=O
InChI
1S/H5IO6.3Na/c2-1(3,4,5,6)7;;;/h(H5,2,3,4,5,6,7);;;/q;3*+1/p-3
DSYMXPNUZLZKOA-UHFFFAOYSA-K
Pittogrammi
Flame over circleExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)