Documenti fondamentali
575585
Sigma-Aldrich
1,7-Dimethoxynaphthalene
97%
About This Item
Formula condensata:
C10H6(OCH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
188.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.6160 (lit.)
P. ebollizione
289-290 °C (lit.)
Densità
1.132 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1ccc2cccc(OC)c2c1
InChI
1S/C12H12O2/c1-13-10-7-6-9-4-3-5-12(14-2)11(9)8-10/h3-8H,1-2H3
SNJIXGITYNNHDO-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)