Documenti fondamentali
575259
Sigma-Aldrich
Europium(III) bromide hydrate
≥99.99% trace metals basis
Scegli un formato
5 G
152,00 €
152,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
152,00 €
About This Item
Formula condensata:
EuBr3 · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
391.68 (anhydrous basis)
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
152,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥99.99% trace metals basis
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: europium
Impurezze
≤100 ppm Trace Metal impurities Analysis
Punto di fusione
>702 °C (lit.)
Stringa SMILE
[H]O[H].Br[Eu](Br)Br
InChI
1S/3BrH.Eu.H2O/h3*1H;;1H2/q;;;+3;/p-3
OGMPIQQAKMSLKG-UHFFFAOYSA-K
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.