Key Documents
574945
Sigma-Aldrich
Hexaamminenickel(II) bromide
99.999%
About This Item
Formula condensata:
[Ni(NH3)6]Br2
Numero CAS:
Peso molecolare:
320.68
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Saggio
99.999%
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: nickel
Stringa SMILE
N.N.N.N.N.N.Br[Ni]Br
InChI
1S/2BrH.6H3N.Ni/h2*1H;6*1H3;/q;;;;;;;;+2/p-2
GDRWEJQXKZQPJA-UHFFFAOYSA-L
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)