Documenti fondamentali
574546
Sigma-Aldrich
3′,5′-Diethoxyacetophenone
99%
About This Item
Formula condensata:
CH3COC6H5(OC2H5)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
208.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Stato
solid
Punto di fusione
64-67 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOc1cc(OCC)cc(c1)C(C)=O
InChI
1S/C12H16O3/c1-4-14-11-6-10(9(3)13)7-12(8-11)15-5-2/h6-8H,4-5H2,1-3H3
KEJDYKMTNWEIAR-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)