Documenti fondamentali
574090
Sigma-Aldrich
Gallium(III) perchlorate hydrate
99.999% trace metals basis
Scegli un formato
5 G
192,50 €
192,50 €
Prezzo di listino275,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
192,50 €
About This Item
Formula condensata:
Ga(CIO4)3 · xH2o
Numero CAS:
Peso molecolare:
368.07 (anhydrous basis)
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
192,50 €
Prezzo di listino275,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
99.999% trace metals basis
Stato
chunks
Impurezze
≤20.0 ppm Trace Metal Analysis
Punto di fusione
175 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Ga+3].[H]O[H].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/3ClHO4.Ga.H2O/c3*2-1(3,4)5;;/h3*(H,2,3,4,5);;1H2/q;;;+3;/p-3
POVMVMOENAMBPV-UHFFFAOYSA-K
Pittogrammi
Flame over circle
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Ox. Sol. 2
Codice della classe di stoccaggio
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)