573906
Barium chromate
99.999% trace metals basis
Sinonimo/i:
Barium chromate (BaCrO4), Barium chromate(VI), Barium yellow, Lemon Yellow (inorganic pigment)
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.999% trace metals basis
Forma fisica
powder
Impurezze
≤20 ppm Trace metallic impurities
Punto di fusione
210 °C (dec.) (lit.)
Densità
4.5 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Ba++].[O-][Cr]([O-])(=O)=O
InChI
1S/Ba.Cr.4O/q+2;;;;2*-1
QFFVPLLCYGOFPU-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Ox. Sol. 2
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)