Documenti fondamentali
573396
Sigma-Aldrich
3-Amino-3-(4-nitrophenyl)propionic acid
95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H10N2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
210.19
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Punto di fusione
215 °C (dec.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
NC(CC(O)=O)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H10N2O4/c10-8(5-9(12)13)6-1-3-7(4-2-6)11(14)15/h1-4,8H,5,10H2,(H,12,13)
JVQPVKJZKRICRR-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)