Documenti fondamentali
573337
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-1-Methyl-3-pyrrolidinol
95%
Sinonimo/i:
(S)-(+)-3-Hydroxy-N-methylpyrrolidine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H11NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
101.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Attività ottica
[α]20/D +6°, c = 1 in chloroform
Indice di rifrazione
n20/D 1.4660 (lit.)
P. eboll.
181-182 °C (lit.)
Densità
0.993 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CN1CC[C@H](O)C1
InChI
1S/C5H11NO/c1-6-3-2-5(7)4-6/h5,7H,2-4H2,1H3/t5-/m0/s1
FLVFPAIGVBQGET-YFKPBYRVSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
192.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
88.9 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)