Documenti fondamentali
571989
Sigma-Aldrich
Cyclododecyl isocyanate
97%
About This Item
Formula condensata:
C12H23NCO
Numero CAS:
Peso molecolare:
209.33
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.4860 (lit.)
P. ebollizione
268-269 °C (lit.)
Densità
0.960 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C=NC1CCCCCCCCCCC1
InChI
1S/C13H23NO/c15-12-14-13-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-13/h13H,1-11H2
GTFYIRDGTIUCAE-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)