Documenti fondamentali
571776
2,2,2-Trifluoroethyl isocyanate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H2F3NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
197.11
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)