Key Documents
571458
Sigma-Aldrich
1-(2-Phenylethyl)piperazine
97%
Sinonimo/i:
1-Phenethylpiperazine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H18N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
190.28
Beilstein:
145893
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.5430 (lit.)
P. eboll.
276 °C (lit.)
Densità
>1.006 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
C1CN(CCN1)CCc2ccccc2
InChI
1S/C12H18N2/c1-2-4-12(5-3-1)6-9-14-10-7-13-8-11-14/h1-5,13H,6-11H2
LKUAPSRIYZLAAO-UHFFFAOYSA-N
Attenzione
Air-sensitive - absorbs CO2
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)