Documenti fondamentali
569658
Sigma-Aldrich
5,8-Dimethoxy-1-tetralone
99%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H14O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
206.24
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Punto di fusione
59-63 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ketone
Stringa SMILE
COc1ccc(OC)c2C(=O)CCCc12
InChI
1S/C12H14O3/c1-14-10-6-7-11(15-2)12-8(10)4-3-5-9(12)13/h6-7H,3-5H2,1-2H3
VAMWBRIIBYQTGS-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)