Documenti fondamentali
569267
Sigma-Aldrich
3,4-Dichloro-N-methylaniline
97%
About This Item
Formula condensata:
Cl2C6H3NHCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
176.04
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.602 (lit.)
P. ebollizione
150-152 °C/15 mmHg (lit.)
Densità
1.379 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CNc1ccc(Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C7H7Cl2N/c1-10-5-2-3-6(8)7(9)4-5/h2-4,10H,1H3
DUSNCFKVMGTTFK-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)