Documenti fondamentali
568465
Sigma-Aldrich
1,2-Bis(octyloxy)benzene
97%
About This Item
Formula condensata:
C6H4(O(CH2)7CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
334.54
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.4840 (lit.)
P. ebollizione
332-333 °C (lit.)
Densità
0.904 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCCOc1ccccc1OCCCCCCCC
InChI
1S/C22H38O2/c1-3-5-7-9-11-15-19-23-21-17-13-14-18-22(21)24-20-16-12-10-8-6-4-2/h13-14,17-18H,3-12,15-16,19-20H2,1-2H3
FNLUIKNPCILERZ-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
186.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
86 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)