Documenti fondamentali
568449
Sigma-Aldrich
Benzaldehyde semicarbazone
97%
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH=NNHC(O)NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
163.18
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
213.5-217.5 °C (lit.)
Stringa SMILE
NC(=O)N\N=C\c1ccccc1
InChI
1S/C8H9N3O/c9-8(12)11-10-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,(H3,9,11,12)/b10-6+
AKGUXECGGCUDCV-UXBLZVDNSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)