568325
Ethyl 3-chloro-4-hydroxybenzoate
97%
Sinonimo/i:
3-Chloro-4-hydroxybenzoicacid ethyl ester
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
98-102 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOC(=O)c1ccc(O)c(Cl)c1
InChI
1S/C9H9ClO3/c1-2-13-9(12)6-3-4-8(11)7(10)5-6/h3-5,11H,2H2,1H3
QBOWIPYEPOVPGR-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)