Documenti fondamentali
567949
Sigma-Aldrich
2-(4-Biphenyl)ethyl isocyanate
97%
About This Item
Formula condensata:
C6H5C6H4CH2CH2NCO
Numero CAS:
Peso molecolare:
223.27
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Stato
solid
Indice di rifrazione
n20/D >1.6020 (lit.)
Densità
>1.117 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C=NCCc1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C15H13NO/c17-12-16-11-10-13-6-8-15(9-7-13)14-4-2-1-3-5-14/h1-9H,10-11H2
MNLXNPZLWAYHNL-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)