Documenti fondamentali
567701
Sigma-Aldrich
(5-Benzyloxyindol-3-yl)acetonitrile
97%
Sinonimo/i:
5-Benzyloxyindole-3-acetonitrile, NSC 73391
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H14N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
262.31
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
76-80 °C (lit.)
Stringa SMILE
N#CCc1c[nH]c2ccc(OCc3ccccc3)cc12
InChI
1S/C17H14N2O/c18-9-8-14-11-19-17-7-6-15(10-16(14)17)20-12-13-4-2-1-3-5-13/h1-7,10-11,19H,8,12H2
ADPRFNVFBYHCJQ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • Reactant for preparation of of β-carboline derivatives as antioxidants in the LDL oxidation model
  • Reactant for preparation of indole-N-acetic acid derivatives as aldose reductase inhibitors for diabetic complications treatment
  • Reactant for preparation of tryptamine analogs as antihypertensive agents
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)