Documenti fondamentali
567337
Sigma-Aldrich
3-Formyl-2-methoxy-5-methylphenylboronic acid
About This Item
Formula condensata:
C6H2CHO(CH3)(OCH3)B(OH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
193.99
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Stato
solid
Punto di fusione
117-122 °C
Stringa SMILE
[H]C(=O)c1cc(C)cc(B(O)O)c1OC
InChI
1S/C9H11BO4/c1-6-3-7(5-11)9(14-2)8(4-6)10(12)13/h3-5,12-13H,1-2H3
WDUHXJSEZPXEFU-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Contains varying amounts of anhydride
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)