Documenti fondamentali
567108
Sigma-Aldrich
1,4-Bis(diphenylphosphino)butane monooxide
97%
Sinonimo/i:
[4-(Diphenyl phosphino)butyl]diphenyl phosphine oxide
About This Item
Formula condensata:
(C6H5)2POCH2CH2CH2CH2P(C6H5)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
442.47
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
Saggio
97%
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
Punto di fusione
183-188 °C (lit.)
Gruppo funzionale
phosphine
Stringa SMILE
O=P(CCCCP(c1ccccc1)c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C28H28OP2/c29-31(27-19-9-3-10-20-27,28-21-11-4-12-22-28)24-14-13-23-30(25-15-5-1-6-16-25)26-17-7-2-8-18-26/h1-12,15-22H,13-14,23-24H2
OGJJWCHXAGSHLL-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)