Documenti fondamentali
567051
Sigma-Aldrich
Tetrakis(acetato)bis(cyclopentadienyl)divanadium(III)
About This Item
Formula condensata:
C5H5V(OCCH3O)4VC5H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
468.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: vanadium
reagent type: catalyst
Punto di fusione
200 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2.CC(=O)O[V]OC(C)=O.CC(=O)O[V]OC(C)=O
InChI
1S/2C5H5.4C2H4O2.2V/c2*1-2-4-5-3-1;4*1-2(3)4;;/h2*1-5H;4*1H3,(H,3,4);;/q;;;;;;2*+2/p-4
GTNGKNSAYHMPTD-UHFFFAOYSA-J
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Promoter sequence and architecture determine expression variability and confer robustness to genetic variants.
Einarsson, et al.
eLife, 11 (2023)
James Budzak et al.
Nature communications, 13(1), 101-101 (2022-01-12)
A Variant Surface Glycoprotein (VSG) coat protects bloodstream form Trypanosoma brucei. Prodigious amounts of VSG mRNA (~7-10% total) are generated from a single RNA polymerase I (Pol I) transcribed VSG expression site (ES), necessitating extremely high levels of localised splicing.