Documenti
565385
Sigma-Aldrich
3-Bromo-4-methoxybenzoic acid
96%
Sinonimo/i:
3-Bromo-p-anisic acid
About This Item
Formula condensata:
BrC6H3(OCH3)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
231.04
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
96%
Punto di fusione
220-222 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1ccc(cc1Br)C(O)=O
InChI
1S/C8H7BrO3/c1-12-7-3-2-5(8(10)11)4-6(7)9/h2-4H,1H3,(H,10,11)
BBPZABXVRBFWGD-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3