Documenti fondamentali
564478
Sigma-Aldrich
3-Chloro-4-ethoxyphenylboronic acid
About This Item
Formula condensata:
ClC6H3(OCH2CH3)B(OH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
200.43
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Stato
solid
Punto di fusione
234-239 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
Stringa SMILE
CCOc1ccc(cc1Cl)B(O)O
InChI
1S/C8H10BClO3/c1-2-13-8-4-3-6(9(11)12)5-7(8)10/h3-5,11-12H,2H2,1H3
QZMQZKMQXURQNC-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Contains varying amounts of anhydride.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)