Documenti fondamentali
564095
Sigma-Aldrich
(Aminomethyl)polystyrene
macroporous, 30-60 mesh, extent of labeling: 1.5-3.0 mmol/g loading
Sinonimo/i:
AM-polystyrene, Benzylamine polymer-bound, Poly(styrene-co-divinylbenzene), aminomethylated, Poly(styrene-co-vinylbenzylamine-co-divinylbenzene, Polystyrene crosslinked with divinylbenzene, aminomethylated
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato
macroporous
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reactivity: carboxyl reactive
Grado di funzionalizzazione
1.5-3.0 mmol/g loading
Dimensione particelle
30-60 mesh
Gruppo funzionale
amine
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
Scavenges acids, acid chlorides, anhydrides, aldehydes and other electrophiles
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)