Documenti fondamentali
563862
Sigma-Aldrich
1-(Phenylsulfonyl)-2-indolylboronic acid
Sinonimo/i:
1-(Phenylsulfonyl)-2-indoleboronic acid
About This Item
Formula condensata:
C6H5SO2NC8H5B(OH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
301.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Stato
solid
Livello qualitativo
Punto di fusione
125-130 °C (lit.)
Stringa SMILE
OB(O)c1cc2ccccc2n1S(=O)(=O)c3ccccc3
InChI
1S/C14H12BNO4S/c17-15(18)14-10-11-6-4-5-9-13(11)16(14)21(19,20)12-7-2-1-3-8-12/h1-10,17-18H
HXWLCYMHOULBJZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Contains varying amounts of anhydride
Applicazioni
Reactant for:
  • Synthesis of bioactive indolo[3,2-j]phenanthridine alkaloid, calothrixin B, via an allene-mediated electrocyclic reaction
  • Preparation of arenes via palladium and tris(tert-butyl)phosphine-catalyzed Suzuki cross-coupling
  • Structure-guided development of TbcatB inhibitors as trypanocides
  • Chemoselective and stereoselective oxidative palladium/diamine-catalyzed cross-coupling reactions
  • Petasis boronic Mannich reactions under microwave conditions
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)