Key Documents
563501
Sigma-Aldrich
3-(Methylthio)benzoic acid
97%
About This Item
Formula condensata:
CH3SC6H4CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
168.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
126-130 °C (lit.)
Stringa SMILE
CSc1cccc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C8H8O2S/c1-11-7-4-2-3-6(5-7)8(9)10/h2-5H,1H3,(H,9,10)
PZGADOOBMVLBJE-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)