Documenti fondamentali
224480
Sigma-Aldrich
2-Nitrocyclohexanone
99%
Sinonimo/i:
α-Nitrocyclohexanone, 2-Nitrocyclohexan-1-one, 2-Nitrocyclohexanone
Scegli un formato
5 G
169,40 €
169,40 €
Prezzo di listino242,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
169,40 €
About This Item
Formula condensata:
O2NC6H9(=O)
Numero CAS:
Peso molecolare:
143.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
169,40 €
Prezzo di listino242,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
99%
Stato
solid
Punto di fusione
39-43 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ketone
nitro
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)C1CCCCC1=O
InChI
1S/C6H9NO3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h5H,1-4H2
SZNILIWUUKKNPE-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
The tautomerization rates of 2-nitrocyclohexanone (2-NCH) has been studied spectrophotometrically in several organic aprotic solvents and their binary mixtures[1].
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Gabriella Siani et al.
Organic & biomolecular chemistry, 6(22), 4236-4241 (2008-10-31)
The rates of tautomerization of 2-nitrocyclohexanone (2-NCH) have been measured spectrophotometrically at 25.0 +/- 0.1 degrees C in several organic aprotic solvents and their binary mixtures. In cyclohexane the reaction is effectively catalyzed by bases and inhibited by acids while