Documenti fondamentali
563153
Sigma-Aldrich
2,6-Dibromo-4-(trifluoromethoxy)aniline
97%
About This Item
Formula condensata:
C6H2Br2OCF3NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
334.92
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
97%
Punto di fusione
70-74 °C (lit.)
Stringa SMILE
Nc1c(Br)cc(OC(F)(F)F)cc1Br
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)