Documenti fondamentali
563048
Sigma-Aldrich
2-Bromo-6-methylaniline
95%
About This Item
Formula condensata:
Br(CH3)C6H3NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
186.05
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Indice di rifrazione
n20/D 1.6030 (lit.)
P. eboll.
105-107 °C/205 mmHg (lit.)
Densità
1.4780 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
Stringa SMILE
Cc1cccc(Br)c1N
InChI
1S/C7H8BrN/c1-5-3-2-4-6(8)7(5)9/h2-4H,9H2,1H3
LDUCMSVRKKDATH-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2-Bromo-6-methylaniline can be used as a reactant to synthesize:
  • Alkyl substituted bromoindazole building blocks by Pd-catalyzed Suzuki coupling reaction with various vinyl boronic acids.
  • Difluoropyridoindole via Pd-catalyzed intramolecular Heck reaction with difluoropiperidinone.
  • 4-Methyl-N-phenyl-1H-benzo[d]imidazol-2-amine by one-pot Cu-catalyzed domino C-N cross-coupling reaction with iodobenzene and thiourea.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
215.1 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
101.7 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Synthesis and evaluation of indazole based analog sensitive Akt inhibitors
Okuzumi T, et al.
Molecular Biosystems, 6(8), 1389-1402 (2010)
Novel synthesis of 4, 4-difluoropyrido [4, 3-b] indoles via intramolecular Heck reaction
Madaiah M, et al.
Tetrahedron Letters, 54(11), 1424-1427 (2013)
Copper-promoted one-pot approach: Synthesis of benzimidazoles
Boddapati SN, et al.
Molecules (Basel), 25(8), 1788-1788 (2020)