Documenti fondamentali
562939
Sigma-Aldrich
2-Amino-4-chlorophenyl phenyl ether
97%
Sinonimo/i:
5-Chloro-2-phenoxyaniline
About This Item
Formula condensata:
H2NC6H3(Cl)OC6H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
219.67
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato:
solid
Saggio:
97%
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
41-44 °C (lit.)
Stringa SMILE
Nc1cc(Cl)ccc1Oc2ccccc2
InChI
1S/C12H10ClNO/c13-9-6-7-12(11(14)8-9)15-10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,14H2
SXEBHIMOUHBBOS-UHFFFAOYSA-N
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)