Documenti fondamentali
562661
Sigma-Aldrich
1-[(Trimethylsilyl)ethynyl]-3-(trifluoromethyl)benzene
98%
Sinonimo/i:
1-(3′-Trifluoromethylphenyl)-2-(trimethylsilyl)acetylene
About This Item
Formula condensata:
CF3C6H4C≡CSi(CH3)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
242.31
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.4760 (lit.)
P. ebollizione
50-52 °C/0.5 mmHg (lit.)
Densità
1.036 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
Stringa SMILE
C[Si](C)(C)C#Cc1cccc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C12H13F3Si/c1-16(2,3)8-7-10-5-4-6-11(9-10)12(13,14)15/h4-6,9H,1-3H3
LHWMUAXYSGPPIX-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
185.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
85 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)